Learn More
Chlorure de chlorométhoxysulfonyle, TRC
Code produit 30362686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362686 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362686 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC365096500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethoxysulfonyl Chloride
CAS 49715-04-0
Formule moléculaire C H2 Cl2 O3 S
Quantité 500 mg
Synonyme Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
SMILES ClCOS(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC chloro(chlorosulfonyloxy)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 164.996
Poids de la formule 163.91