Learn More
Chlorure de chlorométhoxysulfonyle, TRC
Code produit 30365869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365869 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365869 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36509610G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethoxysulfonyl Chloride
CAS 49715-04-0
Formule moléculaire C H2 Cl2 O3 S
Quantité 10 g
Synonyme Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
SMILES ClCOS(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC chloro(chlorosulfonyloxy)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 164.996
Poids de la formule 163.91