Learn More
Butyrate de chlorométhyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10643173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10643173 5 g Flacon en verre 5g
10175840 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10643173 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295580050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 33657-49-7 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33657-49-7
Formule moléculaire C5H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.58
Numéro MDL MFCD00216961
Clé InChI BDPZFQLKFUONAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloromethyl butyrate, chloromethylbutyrate, butyric acid chloromethyl ester, butanoic acid, chloromethyl ester, chloromethyl n-butanoate, butyryloxymethyl chloride, acmc-1agry, ksc492g7j, butanoic acid,chloromethyl ester, n-butanoic acid chloromethyl ester
CID PubChem 2725008
Nom IUPAC Butanoate de chlorométhyle
SMILES CCCC(=O)OCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethyl butyrate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore
Densité 1.0740g/mL
Point d’ébullition 150.0°C (993.0 mbar)
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)2C(O)OCH2Cl
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4210
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.074
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C)
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloromethyl butyrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.