Learn More
Chloroformate de chlorométhyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327476 50 g 50g
11317476 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09527.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22128-62-7 | C2H2Cl2O2 | 128.936 g/mol
Chloromethyl chloroformate is used as an intermediate in pharmaceuticals and in manufacture other chemicals. It acts as a reactant in the synthesis of aminocarbonyloxymethyl esters of diclofenac, flufenamic acid and in monomethoxypoly(ethyleneglycol) prodrugs of cyclosporin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformate de chlorométhyle est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques et dans la fabrication d’autres produits chimiques. Il agit comme réactif dans la synthèse d’esters aminocarbonyméthyliques du diclofénac, de l’acide flufenamique et dans les médicaments monométhoxypoly(éthylèneglycol) de la cyclosporine A.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22128-62-7
Formule moléculaire C2H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.936
Numéro MDL MFCD00077688
Clé InChI JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloromethyl chloroformate, chloromethylchloroformate, chloroformic acid chloromethyl ester, carbonochloridic acid, chloromethyl ester, palite, chlormethylchlorformiat, clco2ch2cl, chlormethylchlorocarbonat, chloromethyl choroformate, choromethyl chloroformate
CID PubChem 62754
Nom IUPAC chlorométhyl carbonochloridate
SMILES C(OC(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethyl chloroformate
Point de fusion <-20°C
Densité 1.465
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire ClCO2CH2Cl
Indice de réfraction 1.4295
Quantité 50 g
Numéro UN UN2745
Beilstein 506426
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 128.94
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloromethyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloromethylchloroformate