Learn More
(Chlorométhyl)cyclopropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357076
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357076 5 g 5g
11367076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06986.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5911-08-0 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4?-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction. On reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (chlorométhyl)cyclopropane a été utilisé dans la synthèse du (lithiométhyl)cyclopropane et de l’homoallyllithium par réaction de lithiation catalysée au 4,4′-di-tert-butylbiphényle ou naphtalène. En réaction avec un dialkylsilylène isolable, on obtient un dérivé de 5-silaspiro[4,4]nonane.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les bases et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5911-08-0
Formule moléculaire C4H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 90.55
Numéro MDL MFCD00001307
Clé InChI ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloromethyl cyclopropane, cylopropylmethyl chloride, cyclopropylmethyl chloride, cyclopropane, chloromethyl, chloromethyl-cyclopropane, j7okqcc0kw, unii-j7okqcc0kw, cylopropylmethylchloride, chlorocyclopropylmethane, cyclopropylchloromethane
CID PubChem 80013
SMILES ClCC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Chloromethyl)cyclopropane
Point de fusion -91°C
Densité 0.98
Point d’ébullition 87°C to 89°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.436
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 635697
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Nom IUPAC (chloromethyl)cyclopropane
Poids de la formule 90.55
Pourcentage de pureté 97%