Learn More
(Chlorométhyl)cyclopropane (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade) |
| CAS | 5911-08-0 |
| Formule moléculaire | C4H7Cl |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Chloromethylcyclopropane, Chlorocyclopropylmethane, Cyclopropanemethyl Chloride, Cyclopropylcarbinyl Chloride, Cyclopropylchloromethane, Cyclopropylmethyl Chloride, alpha-(Chloromethyl)cyclopropane |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | ClCC1CC1 |
| Nom IUPAC | chlorométhylcyclopropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.55 |
| Poids de la formule | 90.0236 |