Learn More
(Chlorométhyl)cyclopropane (qualité technique), TRC
Code produit 30368422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368422 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3698802.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade)
CAS 5911-08-0
Formule moléculaire C4H7Cl
Quantité 2.5 g
Synonyme 1-Chloromethylcyclopropane, Chlorocyclopropylmethane, Cyclopropanemethyl Chloride, Cyclopropylcarbinyl Chloride, Cyclopropylchloromethane, Cyclopropylmethyl Chloride, alpha-(Chloromethyl)cyclopropane
Formule InChI InChI=1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
SMILES ClCC1CC1
Nom IUPAC chlorométhylcyclopropane
Poids moléculaire (g/mol) 90.55
Poids de la formule 90.0236