Learn More
Chloromethyl Ethyl Carbonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloromethyl Ethyl Carbonate |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7ClO3/c1-2-7-4(6)8-3-5/h2-3H2,1H3 |