Learn More
Éther chlorométhylique éthylique 90 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloromethyl Ethyl Ether |
| CAS | 3188-13-4 |
| Formule moléculaire | C3H7ClO |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Ethoxychloromethane, Ethoxymethyl Chloride, Ethyl Chloromethyl Ether, Chloromethoxyethane |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7ClO/c1-2-5-3-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOCCl |
| Nom IUPAC | chlorométhoxyéthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 94.54 |
| Poids de la formule | 94.0185 |