Learn More
Sulfure de chlorométhyle méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383036 10 g 10g
11393036 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383036 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10858.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2373-51-5 | C2H5ClS | 96.57 g/mol
Chloromethyl methyl sulfide is used as a methylene transfer reagent for iron(II) mediated cyclopropanation and for carbonyl and aromatic compounds. It protects alcohols as their methylthiomethyl (MTM) ethers by reaction, e.g. with NaH/NaI in DME. It is also used for the preparation of MTM esters of carboxylic acids, e.g. by treatment of the K salt of the acid in the presence of NaI and 18-crown-6 and for reaction with cyclopentadienyl iron dicarbonyl dimer in the formation of an iron-containing methylene transfer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de chlorométhyle et de méthyle est utilisé comme réactif de transfert de méthylène pour la cyclopropanation médiée par le fer(II) et pour les composés carbonylés et aromatiques. Il protège les alcools en tant qu’éthers méthylthiométhyle (MTM) par réaction, par exemple avec NaH/NaI dans le DME. Il est également utilisé pour la préparation d’esters MTM d’acides carboxyliques, Par exemple, par traitement du sel K de l’acide en présence de NaI et de 18-couronne-6 et par réaction avec le dimère de dicarbonyle de fer cyclopentadiényle dans la formation d’un agent de transfert de méthylène contenant du fer.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile, l’éther et le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2373-51-5
Formule moléculaire C2H5ClS
Poids moléculaire (g/mol) 96.57
Numéro MDL MFCD00000923
Clé InChI JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloromethyl methyl sulfide, chlorodimethyl sulfide, methylthiomethyl chloride, chloro methylthio methane, methane, chloro methylthio, chlorodimethyl thioether, chloromethyl methyl thioether, monochlorodimethyl sulfide, chloro methylsulfanyl methane, clorodimetilsolfuro
CID PubChem 16916
Nom IUPAC chloro(methylsulfanyl)methane
SMILES CSCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethyl methyl sulfide
Densité 1.16
Point d’ébullition 104°C to 105°C
Point d’éclair 17°C (62°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.498
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1730851
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile,ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Poids de la formule 96.58
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloromethyl methyl sulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloromethyl methylsulfide