Learn More
Chlorométhyl phényl sulfone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10460860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10460860 25 g Flacon en verre 25g
10008229 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10460860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428740250
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7205-98-3 | C7H7ClO2S | 190.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7205-98-3
Formule moléculaire C7H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.65
Numéro MDL MFCD00007551
Clé InChI NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloromethyl phenyl sulfone, chloromethyl sulfonyl benzene, phenyl chloromethyl sulfone, chloromethylphenylsulfone, benzene, chloromethyl sulfonyl, chloromethylphenyl sulfone, 1-chloromethylsulfonyl benzene, chloromethyl sulphonyl benzene
CID PubChem 81625
Nom IUPAC chlorométhylsulfonylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethyl phenyl sulfone
Point de fusion 51°C to 53°C
Point d’éclair 113°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SO2CH2Cl
Quantité 25 g
Poids de la formule 190.65
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloromethyl phenyl sulfone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.