Learn More
Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10063420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10063420 25 g Flacon en verre 25g
10666184 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10063420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295770250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3724-43-4 | C3H7Cl2N | 128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3724-43-4
Formule moléculaire C3H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 128
Numéro MDL MFCD00011868
Clé InChI QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
CID PubChem 77311
Nom IUPAC chlorométhylidène(diméthyl)azanium ; chlorure
SMILES C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 139°C
Couleur Marron à marron-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH=N(CH3)2Cl
Quantité 25 g
Fieser 04,186; 05,251; 06,220; 07,422; 08,186; 09,514; 10,457; 12,564; 13,341
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: 28g/100mL chloroform,slightly soluble in other solvents
Poids de la formule 128
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.