Learn More
Chloronitrométhane, TRC
Code produit 17911555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17911555 50 mg 50mg
17944335 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17911555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37393050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1794-84-9
Formule moléculaire C H2 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 95.49
Synonyme Chloro-nitromethane
Nom IUPAC Chloro(nitro)méthane
SMILES [O-][N+](=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloronitromethane
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/CH2ClNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Poids de la formule 94.9774
Pourcentage de pureté >95%