Learn More
Chlorure de chloropentaammineruthénium(III), Ru 33,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11316038 1 g 1g
11326038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010520.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 18532-87-1 | Cl3H15N5Ru | 292.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18532-87-1
Formule moléculaire Cl3H15N5Ru
Poids moléculaire (g/mol) 292.58
Numéro MDL MFCD00011529
Clé InChI HLAVJMYZYQTXAH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Pentaamminechlororuthenium(III) chloride
Nom IUPAC ruthenium(3+) pentaamine trichloride
SMILES N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloropentaammineruthenium(III) chloride
Couleur Orange-jaune
Formule linéaire [RuCl(NH3)5]Cl2
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 292.58
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 33,5 % min.
Forme physique Micro Cristaux