Learn More
Chlorure de chloropentaammineruthénium(III), Ru 33,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11326038
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11326038 5 g 5g
11316038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11326038 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 010520.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 18532-87-1 | Cl3H15N5Ru | 292.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18532-87-1
Formule moléculaire Cl3H15N5Ru
Poids moléculaire (g/mol) 292.58
Numéro MDL MFCD00011529
Clé InChI HLAVJMYZYQTXAH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Pentaamminechlororuthenium(III) chloride
Nom IUPAC ruthenium(3+) pentaamine trichloride
SMILES N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Chloropentaammineruthenium(III) chloride
Couleur Orange-jaune
Formule linéaire [RuCl(NH3)5]Cl2
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 292.58
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 33,5 % min.
Forme physique Micro Cristaux