Learn More
Chloropentacarbonylrhénium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15481777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042096.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloropentacarbonylrhenium(I)
CAS 14099-01-5
Couleur Marron à blanc
Formule moléculaire C5ClO5Re
Formule linéaire Re(CO)5Cl
Numéro MDL MFCD00013296
Quantité 1 g
Numéro UN UN3466
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
Nom IUPAC monoxyde de carbone ; chlororhénium
Poids moléculaire (g/mol) 361.707
CID PubChem 6096982
Poids de la formule 361.71
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline