Learn More
Chloropentafluorobenzene, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloropentafluorobenzene |
| CAS | 344-07-0 |
| Formule moléculaire | C6ClF5 |
| Numéro MDL | MFCD00000534 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | FC1=C(Cl)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.51 |
| Pourcentage de pureté | 98% |