Learn More
Chloropentafluorobenzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloropentafluorobenzene |
| Densité | 1.568 |
| Point d’ébullition | 116°C to 118°C |
| Indice de réfraction | 1.424 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1819389 |
| Poids de la formule | 202.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |