Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de chlorophénol
Code produit 11407254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11407254 5 g 5g
11417254 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11407254 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21623.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423.26 g/mol
Used to detect chlorine dioxide in drinking water. Transition Interval: From pH 4.8 (yellow) to pH 6.7 (violet). Also used in transport studies of goldfish renal tubules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisée pour détecter le dioxyde de chlore dans l’eau potable. Intervalle de transition : Du pH 4,8 (jaune) au pH 6,7 (violet). Également utilisée dans les études de transport des tubules rénaux des poissons rouges.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 mg/ml), l’éthanol (80 mg/ml) et la cellosolve de méthyle (50 mg/ml).
Remarques
Intervalle de transition : pH 4,8 (jaune) à 6,4 (rouge)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-20-0
Formule moléculaire C19H12Cl2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 423.26
Numéro MDL MFCD00005877
Clé InChI WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorophenol red, chlorphenol red, chlorphenolsulfonphthalein, dichlorophenolsulfonephthalein, 3,3-bis 3-chloro-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, chlorophenol red indicator, 3',3-dichlorophenolsulfonphthalein, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-chloro, 3',3'-dichlorophenolsulfonaphthalein, 3',3-dichlorophenol-sulfonphthalein
CID PubChem 20486
Nom IUPAC 2-chloro-4-[3-(3-chloro-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^[6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorophenol Red
Quantité 5 g
Beilstein 354053
Informations sur la solubilité Soluble in water (30mg/ml),ethanol (80mg/ml),and methyl cellusolve (50mg/ml).
Poids de la formule 432.28
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorophenol Red
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorophenol red