Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de chlorophénol, pur, qualité indicatrice
Code produit 10550804 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10550804 50 g Flacon en verre 50g
10487580 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10550804 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 190040500
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-20-0
Formule moléculaire C19H12Cl2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 423.26
Numéro MDL MFCD00005877
Clé InChI WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme CPR, 3', 3''-Dichlorophenylsulfonphthalein
CID PubChem 20486
Nom IUPAC 2-chloro-4-[3-(3-chloro-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^[6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Spécification
Absorbance 1000 (at lambda max) (calc. on dried substance) (A (1% min./1cm))
Nom chimique ou matériau Chlorophenol Red
Note relative au nom Pure
Spectre IR Authentique
Lambda max. 572 to 576nm (in 0.1 N NaOH)
Perte à la dessiccation 8% max. (110°C)
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1000 min. (575nm, in 0.1N NaOH)
Intervalle de transition visuelle From pH 4.8 (yellow) to pH 6.4 (purple)
Beilstein 19, II, 104
Couleur Blanc à crème
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Quantité 50 g
Forme physique Poudre granulaire
Poids de la formule 423.26
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorophenol Red
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.