Learn More
Chlorophylle, hydrosoluble, MP Biomedicals
Code produit 11462026 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11462026 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521022180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.06€
    190.05€ / 100g
    Économisez 18.01€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorophyll, Water Soluble
CAS 1406-65-1
Formule moléculaire C55H72MgN4O5
Quantité 100 g
Synonyme unii-yf5q9ejc8y, chlorophyll a, chlorophyll-a, yf5q9ejc8y, chlorophyll, magnesium, 2e,7r,11r-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 3s,4s,21r-9-ethenyl-14-ethyl-21-methoxycarbonyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato 2--kappan23,kappan24,kappan25,kappan26-, sp-4-2, unii-00wnz48or9 component, 2s-1-4r,7s,10s,13s,16s,19r-19-amino-7-2-amino-2-oxo-ethyl-10-3-amino-3-oxo-propyl-13-benzyl-16-4-hydroxyphenyl methyl-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicosane-4-carbonyl-n-1s-1-2-amino-2-oxo-ethyl carbamoyl-4-guanidino-butyl pyrro, 2s-1-4r,7s,10s,13s,16s,19r-19-amino-7-2-amino-2-oxo-ethyl-10-3-amino-3-oxo-propyl-13-benzyl-16-4-hydroxyphenyl methyl-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicosane-4-carbonyl-n-1s-5-amino-1-2-amino-2-oxo-ethyl carbamoyl pentyl pyrrolid, magnesium, 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 9-ethenyl-14-ethyl-21-methoxycarbonyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato 2--n23,n24,n25,n26-, sp-4-2-3s-3alpha 2e,7s*,11s* ,4beta,21beta
Clé InChI ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
SMILES CCC1=C(C2=NC1=CC3=C(C4=C(C(C(=C4[N-]3)C5=NC(=CC6=NC(=C2)C(=C6C)C=C)C(C5CCC(=O)OCC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)C(=O)OC)[O-])C)C.[Mg+2]
Poids moléculaire (g/mol) 893.509
CID PubChem 16667503
ChEBI CHEBI:18230