Learn More
Chlorophylline, sel trisodique copiné, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493207 25 g 25g
11483207 5 g 5g
11403217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16155.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 11006-34-1 | C34H31CuN4Na3O6
Chlorophyllin, coppered trisodium salt is used in the spectrophotometric determination of Ven- lafaxine hydrochloride. A hybrid photoelectrochemical biofuel cell is composed of a TiO 2 film conductive glass electrode sensitized by a copper chlorophyll trisodium salt. Visible light-sensitive gels were prepared by introducing a chromophore (trisodium salt of copper chlorophyllin) to thermosensitive gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La chlorophylline, un sel trisodique de cuivre, est utilisée dans la détermination spectrophotométrique du chlorydrate de venlafaxine. Une cellule de biocarburant photoélectrochimique hybride est composée d’une électrode en verre conductrice de film TiO 2 sensibilisée par un sel trisodique de chlorophylle en cuivre. Des gels visibles sensibles à la lumière ont été préparés en introduisant un chromophore (sel trisodique de la chlorophylline de cuivre) dans des gels thermosensibles.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11006-34-1
Formule moléculaire C34H31CuN4Na3O6
Numéro MDL MFCD00012149
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorophyllin
Note relative au nom coppered trisodium salt
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 724.15