Learn More
Chlorophyllin sodium copper salt, MedChemExpress
Code produit 16448506
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16448506 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0911
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Sodium copper chlorophyllin A is a semi-synthetic mixture of sodium copper salts derived from chlorophyll, primarily used as a food additive and in alternative medicine.
Sodium copper chlorophyllin A is a semi-synthetic mixture of sodium copper salts derived from chlorophyll, primarily used as a food additive and in alternative medicine.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorophyllin sodium copper salt
Forme physique Solid
CAS 11006-34-1
Couleur Black
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H31CuN4Na3O6
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 66.66 mg/mL (92.05 mM) ∣DMSO : 1.2 mg/mL (1.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC1=C(C(C(O[Na])=O)=C(C)C2=CC(C(CC)=C3C)=[N]4C3=CC5=C(C=C)C(C)=C6[N-]75)[N-]2[Cu+2]47[N](C8=C6)=C1C(C8C)CCC(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 724.15
Poids de la formule 724.15
Qualité Research