Learn More
Chloropyramine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16494577
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16494577 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1305
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Chloropyramine hydrochloride is a histamine receptor H1 antagonist which can also inhibit the biochemical function of VEGFR-3 and FAK.
Chloropyramine hydrochloride is a histamine receptor H1 antagonist which can also inhibit the biochemical function of VEGFR-3 and FAK.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloropyramine hydrochloride
CAS 6170-42-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H21Cl2N3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (306.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (91.95 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN(C)CCN(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 326.26
Poids de la formule 326.26
Pourcentage de pureté 99.16%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease