Learn More
Chlorhydrate de chloropyramine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloropyramine Hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H |
| Poids de la formule | 325.1113 |
| Pourcentage de pureté | >95% |