Learn More
Acide (chlorosulfonyl)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Chlorosulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 10130-89-9 |
| Formule moléculaire | C7H5ClO4S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonyl Chloride, 4-Carboxyphenylsulfonyl Chloride, NSC 191087, p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Acide 4-chlorosulfonylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.63 |
| Poids de la formule | 219.9597 |