Learn More
Acide (chlorosulfonyl)benzoïque, TRC
Code produit 30355592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355592 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355592 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3831002.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Chlorosulfonyl)benzoic Acid
CAS 10130-89-9
Formule moléculaire C7H5ClO4S
Quantité 2.5 g
Synonyme p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonyl Chloride, 4-Carboxyphenylsulfonyl Chloride, NSC 191087, p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Acide 4-chlorosulfonylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 220.63
Poids de la formule 219.9597