Learn More
Chlorothiazide-13C,15N2, TRC
Code produit 30133221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133221 5 mg 5mg
30011624 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133221 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3800025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189440-79-6
Formule moléculaire C613CH6ClN15N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 298.7
Synonyme 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-13C,15N2, 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-13C,15N2 1,1-dioxide, Chlorthiazide-13C,15N2;Chlotride-13C,15N2;Diuril-13C,15N2, Saluric-13C,15N2;
Nom IUPAC 6-chloro-4H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine-7-sulfonamide-3-13C-2-15N-15N 1,1-dioxyde
SMILES ClC1=C(S([15NH2])(=O)=O)C=C2C(N[13CH]=[15N]S2(=O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorothiazide-13C,15N2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)/i3+1,9+1,11+1
Poids de la formule 297.95
Pourcentage de pureté >95%