Learn More
Chlorothiazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15783447 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15783447 5 g 5g
15793447 25 g 25g
15703457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15783447 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461740050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.20€
    35.65€ / 5g
    Économisez 3.55€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 58-94-6 | C7H6ClN3O4S2 | 295.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-94-6
Formule moléculaire C7H6ClN3O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 295.71
Numéro MDL MFCD00058576
Clé InChI JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorothiazide, diuril, chlorthiazide, chlorothiazid, chlotride, chlortiazid, thiazide, flumen, chlorosal, chlorurit
CID PubChem 2720
ChEBI CHEBI:3640
Nom IUPAC 6-chloro-1,1-dioxo-4H-1$l^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC=NS2(=O)=O)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorothiazide
Point de fusion 348.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dmso, dmf, slightly soluble in methanol, pyridine, practically insoluble in diethyl ether, benzene, and chloroform
Poids de la formule 295.72
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorothiazide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorothiazide