Learn More
Chlorothiazide, MedChemExpress
Code produit 16408186
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16408186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16408186 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0224
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Chlorothiazide is a diuretic and antihypertensive.
Chlorothiazide is a diuretic and antihypertensive.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H6ClN3O4S2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (338.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)N=CNS2(=O)=O)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 295.72
Poids de la formule 295.72
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation