Learn More
Chlorothiazide, TRC
Code produit 30134301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134301 2.5 g 2.50g
17924585 250 mg 250mg
17924815 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134301 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3800002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-94-6
Formule moléculaire C7 H6 Cl N3 O4 S2
Poids moléculaire (g/mol) 295.72
Synonyme 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorothiazide, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan
Nom IUPAC 6-chloro-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorothiazide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Poids de la formule 294.9488
Pourcentage de pureté >95%