Learn More
chlorotrimethylsilane, 1M Solution in Dichloromethane, AcroSeal™, ACROS Organics™
Code produit 10482863 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100mL; AcroSeal glass bottle packed in tin can
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10482863 100mL; AcroSeal glass bottle packed in tin can
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10482863 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381601000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorotrimethylsilane
Note relative au nom 1M Solution in Dichloromethane
CAS 75-77-4, 75-09-2
Densité 1.2570g/mL
Conditionnement AcroSeal™ Glass Bottle in Tin Can
Formule moléculaire C3H9ClSi
Formule linéaire (CH3)3SiCl
Numéro MDL MFCD00000502
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 2180
Synonyme trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
Clé InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Nom IUPAC chloro(trimethyl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 108.64
CID PubChem 6397
ChEBI CHEBI:85069
Poids de la formule 108.64