Learn More
Chlorotriméthylsilane 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591082 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
250mL
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10591082 100 mL Flacon en verre 100mL
10214520 25 mL Flacon en verre 25mL
10510011 250 mL Flacon en verre 250mL
10500011 1 L Flacon en verre 1L
11945791 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10591082 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110121000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-77-4
Formule moléculaire C3H9ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 108.64
Numéro MDL MFCD00000502
Clé InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
CID PubChem 6397
ChEBI CHEBI:85069
Nom IUPAC chloro(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Chlorotrimethylsilane
Point de fusion -58.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 57.0°C
Point d’éclair −28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiCl
Indice de réfraction 1.3870 to 1.3890
Quantité 100 mL
Beilstein 04,IV,4007
Fieser 01,1232; 02,435; 03,310; 04,537; 05,709; 06,626; 07,66; 08,107; 09,112; 10,96; 11,127; 12,279; 13,165; 14,88; 15,14; 16,23; 17,79
Merck Index 15,218
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: care must be taken with ketones,soluble in benzene,ether and perchloroethylene
Viscosité 0.34 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 108.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorotrimethylsilane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.