Learn More
Chlorotriméthylsilane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorotrimethylsilane |
| CAS | 75-77-4 |
| Formule moléculaire | C3 H9 Cl Si |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | TMCS, Trimethylchlorosilane |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)Cl |
| Nom IUPAC | chloro(triméthyl)silane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.64 |
| Poids de la formule | 108.0162 |