Learn More
Chlorotriphénylméthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439383 500 g 500g
11419383 25 g 25g
11429383 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439383 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11799.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278.78 g/mol
Chlorotriphenylmethane is used as laboratory chemical. It acts as a protecting reagent for thiols, alcohols and amines. It is used in organic synthesis for initiating trityl group protection and for preparing S-trityl-L-cysteine (STLC), a inhibitor of Eg5 prevents mitotic progression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotriphénylméthane est utilisé comme produit chimique de laboratoire. Il agit comme réactif de protection pour les thiols, les alcools et les amines. Il est utilisé pour la synthèse organique dans l’initiation de la protection du groupe trityle et dans la préparation de S-trityl-L-cystéine (STLC), un inhibiteur de l’Eg5 empêche la progression mitotique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’hexane, le benzène, l’éther, l’acétone et le tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-83-5
Formule moléculaire C19H15Cl
Poids moléculaire (g/mol) 278.78
Numéro MDL MFCD00000813,MFCD00284810
Clé InChI JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
CID PubChem 6456
Nom IUPAC [Chloro(diphényl)méthyl]benzène
SMILES ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorotriphenylmethane
Point de fusion 110°C to 114°C
Point d’ébullition 230°C to 235°C (20 mmHg)
Formule linéaire (C6H5)3CCl
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 397363
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in chloroform,hexane,benzene,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 278.78
Pourcentage de pureté 98%