Learn More
Chlorotris(triphénylphosphine)rhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11305978 1 g 1g
11315978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11305978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010468.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14694-95-2 | C54H45ClP3Rh | 925.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14694-95-2
Formule moléculaire C54H45ClP3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 925.23
Numéro MDL MFCD00010016
Clé InChI IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
CID PubChem 84599
Nom IUPAC Rhodium ; triphénylphosphane ; chlorure
SMILES [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Couleur Rouge
Odeur Odorless
Formule linéaire RhCl[(C6H5)3P]3
Quantité 1 g
Merck Index 14,10047
Informations sur la solubilité Soluble in most solvents (e;g; benzene,ethanol,chloroform,dichloromethane) but with phosphine dissociation; Reacts with O2 in solution
Poids de la formule 925.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Micro Cristaux