Learn More
Chloroxazone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10736433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10736433 25 g Flacon en verre 25g
10155240 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10736433 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 228950250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-25-0 | C7H4ClNO2 | 169.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-25-0
Formule moléculaire C7H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.57
Numéro MDL MFCD00005717
Clé InChI TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorzoxazone, chlorzoxazon, paraflex, chloroxazone, 5-chloro-2-benzoxazolone, biomioran, escoflex, myoflexin, myoflexine, pathorysin
CID PubChem 2733
ChEBI CHEBI:3655
Nom IUPAC 5-chloro-3 H-1,3-benzoxazole-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=O)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroxazone
Note relative au nom 98%
Point de fusion 189°C to 194°C
Couleur Marron-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 27, 179
Merck Index 15, 2201
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water
Poids de la formule 169.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroxazone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.