Learn More
Chloroxylenol, MedChemExpress
Code produit 16491108
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491108 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16491108 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1414
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroxylenol
Forme physique Solid
CAS 88-04-0
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H9ClO
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme 4-Chloro-3,5-dimethylphenol PCMX
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (638.53 mM)
SMILES OC1=CC(C)=C(Cl)C(C)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 99.12%
Qualité Research