Learn More
Chloroxynil, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375459 1 g 1g
11385459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375459 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50432.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1891-95-8 | Molecular Formula: C7H3Cl2NO | Molecular Weight: 188.01 g/mol
Chloroxynil is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Chloroxynil est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1891-95-8
Formule moléculaire C7H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 188.01
Numéro MDL MFCD00002177
Clé InChI YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroxynil, benzonitrile, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzonitrile, chloroxynil iso, caswell no. 309a, unii-gi6x21wsvn, gi6x21wsvn, epa pesticide chemical code 309500, 4-cyano-2,6-dichlorophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzonitrile
CID PubChem 74685
Nom IUPAC 3,5-dichloro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroxynil
Point de fusion 143°C to 144°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté ≥97%