Learn More
Chlorhydrate de chlorpromazine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405839
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15405839 10 g 10g
15415839 25 g 25g
15425839 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15405839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63659.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69-09-0 | C17H20Cl2N2S | 355.321 g/mol
Chlorpromazine hydrochloride is used as a substitute for benzidine, o-dianisidine and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase. Chlorpromazine, Hydrochloride is used in cell signaling and neuroscience research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de chlorpromazine est utilisé comme substitut de la benzidine, de l’o-dianisidine et de l’o-tolidine pour déterminer les microquantités d’hémoglobine et de peroxydase. Le chlorhydrate de chlorpromazine est utilisé dans la signalisation cellulaire et la recherche en neurosciences.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-09-0
Formule moléculaire C17H20Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 355.321
Numéro MDL MFCD00012654
Clé InChI FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorpromazine hydrochloride, sonazine, chlorpromazine hcl, chloractil, klorpromex, promacid, hebanil, propaphenin, hibernal, hybernal
CID PubChem 6240
ChEBI CHEBI:3649
Nom IUPAC 3-(2-chlorophénothiazin-10-yl)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpromazine hydrochloride
Point de fusion 196°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3779989
Merck Index 14,2185
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 355.3
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorpromazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorpromazine hydrochloride