Learn More
Sulfoxyde de chlorpromazine, TRC
Code produit 30007351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007351 25 mg 25mg
30006251 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007351 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC42475525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 969-99-3
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2 O S
Poids moléculaire (g/mol) 334.86
Synonyme 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, 5-oxide, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, 5-oxide (6CI,8CI), Aminazin sulfoxide, Ba 2835, Chlorpromazine 5-oxide, Chlorpromazine 5-sulfoxide, Chlorpromazine S-oxide, Chlorpromazine sulfoxide, Chlorpromazine sulphoxide, NSC 170990, Opromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide
Nom IUPAC 3-(2-chloro-5-oxophénothiazine-10-yl)-N,N-diméthylpropane-1-amine
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpromazine Sulfoxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Poids de la formule 334.0907
Pourcentage de pureté >95%