Learn More
Chlorpromazine, TRC
Code produit 18013520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18013520 50 mg 50mg
18081810 500 mg 500mg
18001530 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18013520 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC42476850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-53-3
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2 S
Poids moléculaire (g/mol) 318.86
Synonyme 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]- (7CI,8CI), 2-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine, 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazine, 2-Chloropromazine, 2601A, Aminazin, Aminazine, Ampliactil, Amplictil, BC 135, CPZ, Chlor-Promanyl, Chlordelazin, Chlorderazin, Chlorpromados, Chlorpromazine, Chlropromados, Elmarin, Esmind, Fenactil, Fenaktyl, Fraction AB, HL 5746, Largactilothiazine, Largactyl, Largaltil, Megaphen, NSC 167745, NSC 226514, Noiafren, Novomazina, Phenactyl, Proma, Promactil, Promazil, Propaphenin, Prozil, RP 4560, Relitil, SKF 2601A, Sanopron, Sedatil, Thorazin, Thorazine, Wintermin
Nom IUPAC 3-(2-chlorophénothiazine-10-yl)-N,N-diméthylpropane-1-amine
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpromazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2S/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Poids de la formule 318.0957
Pourcentage de pureté >95%