Learn More
Chlorpropham-d7 (iso-propyl-d7), CDN
Code produit 30325647
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325647 0.01 g 0.01g
30324052 0.005 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325647 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND80630.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpropham D7 (isopropyl D7)
CAS 2140327-49-5
Formule moléculaire C10 D7 H5 Cl N O2
Quantité 0.01 g
Synonyme Chlorpropham D7 (isopropyl D7)
Formule InChI InChI=1 S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7 H,1-2H3,(H,12,13)/i1D3,2D3,7 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 1,1,1,2,3,3,3-heptadeutériopropan-2-yl N-(3-chlorophényl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 220.7039
Poids de la formule 220.0996 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity