Learn More
Chlorpropham, TRC
Code produit 17987399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17987399 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17987399 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC424905250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-21-3
Formule moléculaire C10 H12 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 213.66
Synonyme Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methylethyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-chloro-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), Bud Nip, Bygran, CI-IPC, CIPC, Chlor IFC, Chlor IFK, Chlor IPC, Chloro-IPC, Chloropropham, Chlorpropham, Cl-IFK, Elbanil, Furloe, Furloe 3EC, IPCPC, Isopropyl 3-chlorocarbanilate, Isopropyl N-(3-chlorophenyl)carbamate, Isopropyl N-(m-chlorophenyl)carbamate, Isopropyl m-chlorocarbanilate, Keim-Stop, Liro CIPC, Metoxon, Mirvale, NSC 29466, Neo Stop 5, Nexoval, Preventol, Preventol 56, Shield Potato Sprout Inhibitor, Triherbicide CIPC, Y 3, m-Chlorocarbanilic acid isopropyl ester
Nom IUPAC Propan-2-yl N-(3-chlorophényl)carbamate
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpropham
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Poids de la formule 213.0557