Learn More
Chlorprothhyène Hydrochlorhydrate, TRC
Code produit 30040958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30040958 100 mg 100mg
30041263 5 mg 5mg
18090020 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040958 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC424850100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6469-93-8
Formule moléculaire C18 H18 Cl N S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 352.32
Synonyme Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), (3Z)-, 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (3Z)- (9CI), 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (Z)-, Thioxanthene-δ9,γ-propylamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (Z)- (8CI), 9H-Thioxanthene, 1-propanamine deriv., NSC 169899, Truxal hydrochloride, cis-Chlorprothixene hydrochloride
Nom IUPAC (3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidène)-N,N-diméthylpropan-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorprothixene hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
Poids de la formule 351.0615