Learn More
Chlorprothixène, TRC
Code produit 30011496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011496 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30011496 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC42491025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorprothixene
CAS 113-59-7
Formule moléculaire C18 H18 Cl N S
Quantité 25 mg
Synonyme (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine, CPT, CPX, Chlorprothixen, Chlorprothixene, Chlorprotixen, Chlorprotixene, Chlothixen, Chorprothixene, Iaractan, MK 184, N 714, Paxyl, Rentovet, Ro 4-0403, Ro 4-04033, Tactaran, Taractan, Tarasan, Tardan, Traquilan, Trictal, Truxal, Truxaletten, Truxil, Vetacalm, cis-Chlorprothixene, alpha-Chlorprothixene
Formule InChI InChI=1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-
SMILES CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nom IUPAC (3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidène)-N,N-diméthylpropane-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 315.86
Poids de la formule 315.0848