Learn More
Chlorpyrifos, TRC
Code produit 18041120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18041120 250 mg 250mg
18044010 100 mg 100mg
18063310 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18041120 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC425300250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2921-88-2
Formule moléculaire C9 H11 Cl3 N O3 P S
Poids moléculaire (g/mol) 350.59
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) ester (7CI,8CI), Bonidel, CPF Zamba, Chlora, Chlora (insecticide), Chloroban, Chlorofet, Chloropyrifos, Chloropyrifos-ethyl, Chloropyriphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos E, Chlorpyrifos-ethyl, Chlorpyriphos, Clorpiran, Clorpirifos, Coroban, Cyfos, Danusban, Dhanusban, Dowco 179, Durmet, Dursban, Dursban 10CR, Dursban 20 EC, Dursban 48EC, Dursban 4E, Dursban 75WG, Dursban L.O., Dursban Pro, Dursban R, Dursban TC, Dursband, Dursband 48, EF 1315, ENT 27311, Emperor, Empire 20, Equity, Ethyl chlorpyriphos, FE, Flower Power, GF 2153, Geodinfos, Gigant, Grofo, Grub Guard, Hilban, Killmaster, Klorpan, Klorpan 480 EC, LAF 1, Lentrek, Lock-On, Lorsban, Lorsban 15G, Lorsban 48E, Lorsban 50SL, Lorsban Advanced, Nufos, Nufos 4E, O,O-Diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl)phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) thiophosphate, O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridylphosphorothionate, Pestban, Pirfos Glex, Pyriban, Pyrical, Pyrifos, Pyrinex, Pyrinex 480, Pyrinex 480EC, Radar, Radar (fungicide), Sabre, Saurus, Spannit, Spinter, Stipend, Tafaban, Terial, Terial 40L, Termicot, Termifos, Warhawk, XRM 429, XRM 5160, Xinnongba, suSCon, suSCon Blue, suSCon Plus, suScon Green
Nom IUPAC Diéthy-sulfanylidène-(3,5,6-trichloropyridine-2-yl)oxy-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpyrifos
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 348.9263
Pourcentage de pureté >95%