Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de chlortétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Code produit 11916911 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11916911 2.5 g Flacon en verre -
10115160 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916911 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 268240025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate de chlortétracycline, numéro CAS 64-72-2, est un antibiotique à large spectre de la famille des tétracyclines
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le chlorhydrate de chlortétracycline est un antibiotique à large spectre de la famille des tétracyclines
  • Reçoit son nom d’une substitution 7-chloro sur l’un des anneaux de sa structure mère, la tétracycline
  • Bactériostatique inhibant la sous-unité ribosomale 30S et empêche la formation de peptides
  • Peut fonctionner comme antiprotozoaire et antifongique
Applications
  • La chlortétracycline est adaptée à une utilisation en biochimie, en microbiologie, en recherche in vivo et en culture cellulaire
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-72-2
Formule moléculaire C22H24Cl2N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 515.34
Clé InChI QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Synonyme CTC
CID PubChem 66577600
Nom IUPAC (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(diméthylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlortetracycline hydrochloride
Type Chlortetracycline Hydrochloride
Forme physique Poudre cristalline fine
Point de fusion 220.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique − 242.50 (20.00°C c=0.5,water)
Couleur Jaune
Quantité 2.5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone, ether,, chloroform, dioxane and propylene glycol, 17.4g/L methanol (28°C), 1.7g/L ethanol (28°C), soluble in solutions of alkali hydroxides and, carbonate
Poids de la formule 515.33
Pourcentage de pureté ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlortetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.