Learn More
Chlortetracycline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16439885
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439885 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439885 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1327
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Chlortetracycline hydrochloride (7-Chlorotetracycline hydrochloride) is a specific and potent calcium ionophore antibiotic, inhibits binding of aminoacyl-tRNA to ribosomes.
Chlortetracycline hydrochloride (7-Chlorotetracycline hydrochloride) is a specific and potent calcium ionophore antibiotic, inhibits binding of aminoacyl-tRNA to ribosomes.
Specifications
Nom chimique ou matériau Chlortetracycline hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 64-72-2
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H24Cl2N2O8
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme 7-Chlorotetracycline hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 6.66 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 515.34
Poids de la formule 515.34
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research