Learn More
Chlorhydrate de chlortétracycline, MP Biomedicals
Code produit 11495931 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495931 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11495931 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219032725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    145.95€ / 25g
    Économisez 8.05€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Antibactérien
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlortetracycline Hydrochloride
Type Chlortétracycline chlorhydrate
CAS 64-72-2
Quantité 25 g
Formule moléculaire C22H24Cl2N2O8
Clé InChI QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Nom IUPAC (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(diméthylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 515.34
CID PubChem 66577600
Poids de la formule 515.3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlortetracycline Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlortetracycline Hydrochloride